Learn More
Trenbolona 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317761 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317761 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17607700AL100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trenbolone
CAS 10161-33-8
Nombres de analitos o componentes Trenbolone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (17beta)-17-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, 17beta-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, (+)-Trenbolone, 17beta-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17beta-Trenbolone, 9,10,11,12-Dehydro-19-nortestosterone, RU 2341, Trenbolone, Trienbolone, beta-Trenbolone, Trenbolone Acetate Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1
SMILES C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC (8S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-13-metil-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 270.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.162 g/mol