Learn More
Trehalulosa, TRC
Código de producto. 30180248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180248 25 mg 25 miligramos
30179852 100 mg 100 miligramos
30179807 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT20748025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51411-23-5
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.3
Sinónimo 1-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-fructose, 1-O-alpha-D-Glucosylfructose, Mildear;Mildear 75, Trehalulose, Vitalose
Nombre IUPAC (3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahidroxi-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxihexano-2-one
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trehalulose
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h4,6-15,17-21H,1-3H2/t4-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.1162