Learn More
Sal dipotásica de trehalosa 6-fosfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trehalose 6-Phosphate Dipotassium Salt |
| CAS | 136632-28-5 |
| Fórmula molecular | C12 H21 K2 O14 P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | α-D-Glucopyranosyl α-D-Glucopyranoside 6-(Dihydrogen Phosphate) Potassium Salt, T6P, Trehalose 6-Phosphate Potassium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23O14P.2K/c13-1-3-5(14)7(16)9(18)11(24-3)26-12-10(19)8(17)6(15)4(25-12)2-23-27(20,21)22;;/h3-19H,1-2H2,(H2,20,21,22);;/q;2*+1/p-2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9?,10-,11+,12+;;/m1../s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O[K])O[K])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | [potasiooxi-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[(2S,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]metoxi]fosforil]oxipotasio |
| Peso molecular (g/mol) | 498.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 497.9943 |