Learn More
Skytec™ Guantes de seguridad TRC715
Código de producto. 30274640 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30274640 Grande 10 pares
30274509 Pequeño 10 pares
30274598 Medio 10 pares
30274596 XL 10 pares
30274626 2XL 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30274640 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor SKG00016EH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.19€
    104.25€ / 10 pares
    Ahorro 31.94€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Excelente resistencia al corte que permite protección en aplicaciones de alto riesgo. Guante transpirable, duradero y flexible que proporciona un excelente agarre en condiciones aceitosas.
  • Poliéster reciclado
  • El HPPE en el interior proporciona comodidad y protección.
  • El acero completamente encapsulado con poliéster reciclado en el exterior refuerza la protección contra rebabas y bordes afilados.
  • El revestimiento de microespuma de nitrilo proporciona un agarre excepcional al tiempo que permite que escape el aire caliente y la humedad del interior.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Corte A5, EN 388:2016 4X43E, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E
Coating Material Nitrilo de espuma
Color Verde, Negro
Cut Resistance Rating Nivel E
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Fibra de acero
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño Grande
Norma EN388 4X43E
Material de revestimiento HPPE, poliéster reciclado
Longitud (métrico) 255 mm