Learn More
TRC051384, MedChemExpress
Código de producto. 16493518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16493518 10 mg 10 miligramos
16460936 200 mg 200 miligramos
16446247 5 mg 5 miligramos
16414666 100 mg 100 miligramos
16409966 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101712
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress TRC051384 is a heat shock protein 70 (HSP70) inducer.
TRC051384 is a heat shock protein 70 (HSP70) inducer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TRC051384
CAS 867164-40-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31N5O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.80 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C(/C=C/C2=NC(N3CCOCC3)=CC=C2)=O)C=C1)NCCN4CCOCC4
Peso molecular (g/mol) 465.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.54
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation