Learn More
Trazodona N-óxido, TRC
Código de producto. 17992265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992265 50 mg 50 miligramos
17964315 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17992265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT71851050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55290-68-1
Fórmula molecular C19H22ClN5O2
Peso molecular (g/mol) 387.86
Sinónimo 2-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-oxido-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one;
SMILES ClC1=CC(N2CCN(CC2)(CCCN3N=C(C=CC=C4)N4C3=O)=O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trazodone N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22ClN5O2/c20-16-5-3-6-17(15-16)22-10-13-25(27,14-11-22)12-4-9-24-19(26)23-8-2-1-7-18(23)21-24/h1-3,5-8,15H,4,9-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1462
Porcentaje de pureza >95%