Learn More
Trazodona Clorhidrato, TRC
Código de producto. 17963635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17963635 50 mg 50 miligramos
17952525 100 mg 100 miligramos
17954625 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT71850050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25332-39-2
Fórmula molecular C19 H22 Cl N5 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 408.32
Sinónimo 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (9CI), s-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(m-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (8CI), AF 1161, Bimaran, Desyrel, KB 831, Mesyrel, Molipaxin, Pragmazone, Thombran, Tombran, Trazodone hydrochloride, Trazolan, Trittico
Nombre IUPAC 2-[3-[4-(3-clorofenil)piperazina-1-il]propil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3-una; Cloruro
SMILES Cl.Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trazodone Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.128
Porcentaje de pureza >95%