Learn More
Clorhidrato de trazodona, MP Biomedicals™
Código de producto. 11474772 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
11474772 1 g
1 options
Código de producto. 11474772 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219151801
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Especificaciones
CAS 25332-39-2
Fórmula molecular C19H23Cl2N5O
Cantidad 1 g
Sinónimo trazodone hydrochloride, trazodone hcl, desyrel, bimaran, molipaxin, devidon, pragmazone, thombran, tombran, tritico
Clave InChI OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl.Cl
Nombre IUPAC 2-[3-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]propil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 408.327
PubChem CID 62935
ChEBI CHEBI:9655