Learn More
Trazodone hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16418336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418336 100 mg 100 miligramos
16402156 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16418336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0478
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
MedChemExpress Trazodone (hydrochloride) (AF-1161) is an antidepressant belonging to the class of serotonin receptor antagonists and reuptake inhibitors for treatment of anxiety disorders.
Trazodone (hydrochloride) (AF-1161) is an antidepressant belonging to the class of serotonin receptor antagonists and reuptake inhibitors for treatment of anxiety disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trazodone hydrochloride
Forma física Solid
CAS 25332-39-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H23Cl2N5O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo AF-1161
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (40.83 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (40.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C4C=CC=CN41.Cl
Peso molecular (g/mol) 408.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.32
Porcentaje de pureza 99.87%