Learn More
Trazodone hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
A serotonin uptake inhibitor
78.50€ - 177.00€
| CAS | 25332-39-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C19H23Cl2N5O |
| Peso molecular (g/mol) | 408.327 |
| Número MDL | MFCD00079603 |
| Clave InChI | OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | trazodone hydrochloride, trazodone hcl, desyrel, bimaran, molipaxin, devidon, pragmazone, thombran, tombran, tritico |
| PubChem CID | 62935 |
| ChEBI | CHEBI:9655 |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride |
| SMILES | C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15445339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63070.03 |
1g |
78.50€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15455339
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63070.06 |
5g |
177.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 25332-39-2 | |
| 408.327 | |
| OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N | |
| 62935 | |
| 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride |
| C19H23Cl2N5O | |
| MFCD00079603 | |
| trazodone hydrochloride, trazodone hcl, desyrel, bimaran, molipaxin, devidon, pragmazone, thombran, tombran, tritico | |
| CHEBI:9655 | |
| C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl.Cl |
Especificaciones
| Trazodone hydrochloride | |
| C19H23Cl2N5O | |
| 14,9579 | |
| Soluble at 25mg/ml in methanol; Also soluble in 0;1M HCl or DMSO; Insoluble in water /n | |
| C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl.Cl | |
| 408.327 | |
| CHEBI:9655 |
| 25332-39-2 | |
| MFCD00079603 | |
| trazodone hydrochloride, trazodone hcl, desyrel, bimaran, molipaxin, devidon, pragmazone, thombran, tombran, tritico | |
| OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride | |
| 62935 | |
| 408.33 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H351-H302
Suspected of causing cancer.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H351
missing translation for 'einecsNumber' : 246-855-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XZ5660000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures