Learn More
Clorhidrato de trazodona, 99,9%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11484772 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11484772 5 g
1 options
Código de producto. 11484772 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219151805
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Antidepressant that acts as a serotonin uptake inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trazodone hydorchloride
CAS 25332-39-2
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.999
Fórmula molecular C19H23Cl2N5O
Cantidad 5 g
Sinónimo trazodone hydrochloride, trazodone hcl, desyrel, bimaran, molipaxin, devidon, pragmazone, thombran, tombran, tritico
Clave InChI OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl.Cl
Nombre IUPAC 2-[3-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]propil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 408.327
PubChem CID 62935
ChEBI CHEBI:9655
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.3
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Not Available
Forma física Crystalline Powder