Learn More
Trazodona HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30461375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461375 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461375 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMTZD1373HC1LM
 Artículo restringido
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Trazodona HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trazodone Hydrochloride
CAS 25332-39-2
Nombres de analitos o componentes Trazodone Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H22 Cl N5 O . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (9 CI), s-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(m-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (8 CI), AF 1161, Bimaran, Desyrel, KB 831, Mesyrel, Molipaxin, Pragmazone, Thombran, Tombran, Trazodone hydrochloride, Trazolan, Trittico
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
Nombre IUPAC 2-[3-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]propil]-[1,2,4 ]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 408.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 407,128 g/mol