Learn More
Trazodona EP Impureza F (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 30050133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050133 100 mg 100 miligramos
30052224 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050133 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0421.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Trazodona EP Impureza F (como hidrocloruro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Chloropropyl)-4-(3-chlorophenyl)piperazine Hydrochloride
CAS 52605-52-4
Nombres de analitos o componentes 1-(3-Chloropropyl)-4-(3-chlorophenyl)piperazine Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C13 H18 Cl2 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(3-Chloropropyl)-4-(3-chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Imp. F (BP) as Hydrochloride, Piperazine, 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine hydrochloride (1:1), Nefazodone Related Compound A as Hydrochloride, Trazodone Related Compound F as Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Trazodone Impurity F as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18Cl2N2.ClH/c14-5-2-6-16-7-9-17(10-8-16)13-4-1-3-12(15)11-13;/h1,3-4,11H,2,5-10H2;1H
SMILES Cl.ClCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)-4-(3-cloropropil)piperazina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 309.66
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.0614 g/mol