Learn More
Clorhidrato de trazodona-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trazodone-D6 Hydrochloride |
| CAS | 1181578-71-1 |
| Fórmula molecular | C19 2H6 H16 Cl N5 O . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Trazodone-D6 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H/i4D2,8D2,10D2; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])(N1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3N=C4C=CC=CN4C3=O |
| Nombre IUPAC | 2-[3-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona;hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 414.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.1656 |