Learn More
Clorhidrato de trazodona-d6 (propil-d6), CDN
Código de producto. 30323341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30323341 0.01 g 0.01 g
30328403 0.005 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30323341 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND71610.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trazodone-D6 Hydrochloride
CAS 1181578-71-1
Fórmula molecular C19 2H6 H16 Cl N5 O . Cl H
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Trazodone-D6 Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15 H,4,8,10-14H2;1 H/i4D2,8D2,10D2;
SMILES Cl.[2 H]C([2 H])(N1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N3N=C4C=CC=CN4C3=O
Nombre IUPAC 2-[3-[4-(3-clorofenil)piperazin-1-il]-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropil]-[1,2,4 ]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona;hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 414.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.1656 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity