Learn More
Trazodona 1,4-Di-N-óxido, TRC
Código de producto. 30455540
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455540 5 mg 5 miligramos
30450915 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30455540 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7185155MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-99-3
Fórmula molecular C19H22ClN5O3
Peso molecular (g/mol) 403.86
Sinónimo 2-[3-[4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one 1,4-Dioxide
SMILES ClC1=CC(N2(CCN(CC2)(CCCN3N=C(C=CC=C4)N4C3=O)=O)=O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trazodone 1,4-Di-N-Oxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22ClN5O3/c20-16-5-3-6-17(15-16)25(28)13-11-24(27,12-14-25)10-4-9-23-19(26)22-8-2-1-7-18(22)21-23/h1-3,5-8,15H,4,9-14H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1411