Learn More
Thermo Scientific™ Trays for Precision™ Water Baths
Código de producto. 15345917 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Bandeja de tubos
Bandeja para matraces
Para utilizar con (equipo):
Baño de agua con agitación Precision de 15 l
Baño de agua con agitación Precision de 27 l
Baños de agua con agitación Precision
Tamaño:
25 mL
50 mL
De 13 a 25 mm
L
S
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño unitSize
15345917 Bandeja para matraces Baños de agua con agitación Precision 50 mL cada uno
15325917 Bandeja de tubos Baños de agua con agitación Precision De 13 a 25 mm cada uno
15335917 Bandeja para matraces Baños de agua con agitación Precision 25 mL cada uno
15325927 Bandeja para matraces Baño de agua con agitación Precision de 15 l S cada uno
15335927 Bandeja para matraces Baño de agua con agitación Precision de 27 l L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15345917 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3166228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    820.00€
    774.00€ / paquete de 1
    Ahorro 46.00€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hold test tubes and flasks in place with trays for Precision water baths.
Hold test tubes and flasks in place with trays for Thermo Scientific™ Precision™ water baths.
Bandeja de tubos de ensayo
  • Mide 12,7 x 25,9 cm (5 x 10,2 pulg.) (12,7 x 25,9 cm)
  • Admite de 10 a 13 tubos de ensayo de 25 mm
Bandejas para matraces
  • Mide 12,7 x 25,9 cm
  • La bandeja de matraces de 25 ml admite 18 pinzas
  • Bandeja de matraces de 50 ml; admite 10 pinzas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 mL
Para utilizar con (equipo) Baños de agua con agitación Precision
Movimiento de agitación Recíproco
Tipo Bandeja para matraces
Admite Matraces de 10 x 50 ml
Material Acero inoxidable
Tamaño 50 mL