Learn More
Jenway™ Cubeta de fibra óptica TrayCell
Descripción
- Cubeta de fibra óptica
- Compatible con los espectrofotómetros Genova Plus, 6705 y 6715
- Incluye dos tapas para trayectorias ópticas de 0,2 y 1 mm
- Error de trayectoria de luz: ±0,02mm
- Capacidad: De 0,7 to 5 μl
- Intervalo de longitudes de onda: 190 a 1.100 nm
- Temperatura máxima: 50 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cubeta |
| Capacidad (métrico) | 0,7 a 5 μl |
| Trayectoria óptica | 0,2 o 1 mm |
| Wavelength Range | De 190 nm a 1100 nm |