Learn More
Stevanato Group Herramienta de rotación de bandeja de DWK Life Sciences™
Descripción
- Herramienta de rotación de bandeja para reorientar el vial (de cuello hacia abajo a cuello hacia arriba)
- Mejora el flujo de trabajo al ayudar en la preparación de los viales.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Herramienta de rotación de bandeja |