Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Travoprost |
| CAS | 157283-68-6 |
| Fórmula molecular | C26H35F3O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Clave InChI | MKPLKVHSHYCHOC-AHTXBMBWSA-N |
| SMILES | CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | propan-2-yl (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3R)-3-hydroxy-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]but-1-en-1-yl]cyclopentyl]hept-5-enoate |
| Peso molecular (g/mol) | 500.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 500.55 |