Learn More
Travoprost, MedChemExpress
Descripción
Travoprost (Fluprostenol isopropyl ester), an isopropyl ester prodrug, is a high affinity, selective FP prostaglandin full receptor agonist. Travoprost has the ocular hypotensive efficacy and has the potential for glaucoma and ocular hypertension.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Travoprost |
| CAS | 157283-68-6 |
| Color | Incolora |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H35F3O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Fluprostenol isopropyl ester AL6221 Flu-Ipr |
| Información de solubilidad | Ethanol : 60 mg/mL (119.87 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 41.67 mg/mL (83.25 mM) |
| SMILES | O=C(OC(C)C)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/[C@@H](O)COC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 500.55 |
| Mostrar más |