Learn More
Esculape Laboratoire™ Botiquín de primeros auxilios de viaje
Código de producto. 11738542
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
33 x 23 x 13 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11738542 33 x 23 x 13 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11738542 Proveedor Esculape Laboratoire™ N.º de proveedor 7230105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.30€
    26.92€ / paquete de 1
    Ahorro 21.38€
    44% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El botiquín de primeros auxilios de viaje con trabilla para el cinturón lo convierte en el kit ideal para una intervención rápida y eficaz cuando se está al aire libre
  • Kit de viaje
  • Capacidad para hasta 4 personas
  • Con trabilla para el cinturón
  • Peso: 210 g
  • Guía de primeros auxilios en 6 idiomas
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Uso en exteriores
Incluye 1 manta de supervivencia, 1 vendaje compresivo estéril pequeño, 1 vendaje compresivo estéril grande, 2 tiras de gasa de 3 m x 5 cm, 1 vendaje extensible de 3 m x 7 cm, 4 compresas estériles de 5 x 5 cm, 1 rollo de esparadrapo de 5 m x 2 cm, 1 bolsa de 10 vendas adhesivas variadas, 2 compresas de alcohol, 2 compresas antiescaras con caléndula, 2 compresas antimosquitos, 2 sobres de gel antiquemaduras, 2 sobres de gel bactericida, 1 par de tijeras, 1 pinzas para astillas, 4 clips de sujeción para vendas, 1 par de guantes de vinilo, 1 guía de primeros auxilios en 6 idiomas
Suficiente para 4 personas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33 x 23 x 13 cm