Learn More
Ácido Traumático, TRC
Código de producto. 30455902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455902 100 mg -
30452256 500 mg 500 miligramos
30450737 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT715500100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6402-36-4
Fórmula molecular C12H20O4
Peso molecular (g/mol) 228.28
Sinónimo (E)-2-Dodecenedioic Acid, trans-2-Dodecenedioic Acid, trans-Traumatic Acid
Nombre IUPAC (E)-dodec-2-ácido enedioico
SMILES OC(=O)CCCCCCCC\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Traumatic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h7,9H,1-6,8,10H2,(H,13,14)(H,15,16)/b9-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1362
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.