Learn More
Ácido Traumático, TRC
Código de producto. 30452256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452256 500 mg 500 miligramos
30450737 10 g -
30455902 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT715500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6402-36-4
Fórmula molecular C12H20O4
Peso molecular (g/mol) 228.28
Sinónimo (E)-2-Dodecenedioic Acid, trans-2-Dodecenedioic Acid, trans-Traumatic Acid
Nombre IUPAC (E)-dodec-2-ácido enedioico
SMILES OC(=O)CCCCCCCC\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Traumatic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h7,9H,1-6,8,10H2,(H,13,14)(H,15,16)/b9-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1362