Learn More
MedChemExpress Trastuzumab
Código de producto. 16463069
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16463069 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16463069 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP9907
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Trastuzumab is a humanized IgG1 monoclonal antibody for patients with invasive breast cancers that overexpress HER2. Trastuzumab has the potential for HER2 Positive Metastatic Breast Cancer and HER2 Positive Gastric Cancer research.
Especificaciones
Antígeno HER2
Cantidad 1 mg
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Tipo de producto Inhibitory Antibodies
Condiciones de envío Room temperature
CAS 180288-69-1
Grado de pureza o calidad 99.2%