Learn More
Trapidil, Mikromol™
Descripción
Trapidil
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trapidil |
| CAS | 15421-84-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Trapidil |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H15 N5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trapidil, N,N-Diethyl-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, s-Triazolo[1,5-a]pyrimidine, 7-(diethylamino)-5-methyl- (6CI,8CI), 4-(Diethylamino)-6-methyl-1,3,3a,7-tetraazaindene, 5-Methyl-7-(diethylamino)-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 5-Methyl-7-(diethylamino)-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, AR 12008, Avantrin, Rocornal, Trapidil, Trapymin, Trapymine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N5/c1-4-14(5-2)9-6-8(3)13-10-11-7-12-15(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(CC)c1cc(C)nc2ncnn12 |
| Nombre IUPAC | N,N-dietil-5-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-7-amina |
| Mostrar más |