Learn More
Trapidil, MedChemExpress
Código de producto. 16448648
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448648 10 mg 10 miligramos
16414527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16448648 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1016
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Trapidil is a vasodilator, is an antiplatelet drug with specific platelet-derived growth factor.
Trapidil is a vasodilator, is an antiplatelet drug with specific platelet-derived growth factor.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Trapidil
Forma física Solid
CAS 15421-84-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H15N5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo AR-12008
Información de solubilidad H2O : ≥ 105 mg/mL (511.55 mM)
SMILES CC1=NC2=NC=NN2C(N(CC)CC)=C1
Peso molecular (g/mol) 205.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.