Learn More
Trapidil EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30049705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049705 100 mg 100 miligramos
30050799 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049705 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3502.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Trapidil EP Impureza A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
CAS 2503-56-2
Nombres de analitos o componentes 5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H6 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, Trapidil Imp. A (EP), 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 5-Methyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 1,3,7-Triaza-4-hydroxy-6-methylindolizine, 4-Hydroxy-6-methyl-1,2,4-triazolo[2,3-a]pyrimidine, 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetraazaindene, 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetrazaindene, 5-Methyl-7-hydroxy-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 5-Methyl-7-hydroxy-1,3,4-triazaindolizine, 5-Methyl-7-hydroxy-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 6-Methyl-4-hydroxy-1,3,3a,7-tetraazaindene, 7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, 7-Hydroxy-5-methyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, NSC 32071, NSC 511493, Stabilizer 583, TAI, TAI (sensitizer), Trapidil Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)10-6(9-4)7-3-8-10/h2-3,11H,1H3
SMILES Cc1cc(O)n2ncnc2n1
Nombre IUPAC 5-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-7-ol
Peso molecular (g/mol) 150.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0542 g/mol