Learn More
Thermo Scientific™ Soportes para cartuchos de columna de separación con conexiones nanoViper
Código de producto. 13406836 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
30 μm (conexión)
75 μm (conexión)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Longitud (métrico):
5 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad Longitud (métrico)
13406836 75 μm (conexión) cada uno -
13264509 30 μm (conexión) cada uno 5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13406836 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 164650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Funcionan con prácticamente cualquier válvula y columna de cualquier fabricante.
Las conexiones NanoViper vienen premontadas y se prueban a alta presión. Los soportes de cartuchos de columna de separación Thermo Scientific con conexiones nanoViper no agarran el tubo en un solo punto. Se sellan en la punta sin utilizar una empalme. De este modo, las conexiones nanoViper disponen de un UHPLC, lo que les confiere una capacidad prácticamente libre de volumen muerto.
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 75 μm (conexión)
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.