Learn More
MedChemExpress TRAP-6
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.74% |
| CAS | 141136-83-6 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 748.87 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (133.53 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | PAR-1 agonist peptide∣ Thrombin Receptor Activator Peptide 6 |