Learn More
Tranilcipromina USP Compuesto relacionado A (como hidrocloruro), Mikromol™
Produktkod. 30051616
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30051616 100 mg 100 miligramos
30050479 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051616 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM1687.02
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Tranilcipromina USP Compuesto relacionado A (como hidrocloruro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material rac cis-2-Phenylcyclopropylamine Hydrochloride
CAS 54779-58-7
Nombres de analitos o componentes rac cis-2-Phenylcyclopropylamine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo rac-cis-2-Phenylcyclopropanamine Hydrochloride (cis-Tranylcypromine Hydrochloride), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride, (1R,2R)-rel-, Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride, cis-, cis-Tranylcypromine hydrochloride, rac-cis-2-Phenylcyclopropanamine Hydrochloride, Tranylcypromine Related Compound A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9-;/m1./s1
SMILES Cl.N[C@@H]1C[C@@H]1c2ccccc2
Nombre IUPAC (1R,2R)-2-fenilciclopropan-1-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 169.65
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0658 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.