Learn More
Tranilcipromina USP Compuesto relacionado A (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Tranilcipromina USP Compuesto relacionado A (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac cis-2-Phenylcyclopropylamine Hydrochloride |
| CAS | 54779-58-7 |
| Nombres de analitos o componentes | rac cis-2-Phenylcyclopropylamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | rac-cis-2-Phenylcyclopropanamine Hydrochloride (cis-Tranylcypromine Hydrochloride), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride, (1R,2R)-rel-, Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride, cis-, cis-Tranylcypromine hydrochloride, rac-cis-2-Phenylcyclopropanamine Hydrochloride, Tranylcypromine Related Compound A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.N[C@@H]1C[C@@H]1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (1R,2R)-2-fenilciclopropan-1-amina; clorhidrato |
| Mostrar más |