Learn More
Sulfato de tranilcipromina, Mikromol™
Description
Sulfato de tranilcipromina
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Tranylcypromine Sulfate |
| CAS | 13492-01-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Tranylcypromine Sulfate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C9 H11 N . H2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Cyclopropanamine, 2-phenyl-, (1R,2S)-rel-, sulfate (2:1), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, trans-, sulfate (2:1), Parnate, Parnetil, Tranylcypromine sulfate, Tylciprine, dl-Tranylcypromine sulfate, trans-2-Phenylcyclopropanamine sulfate (2:1), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, trans-(+/-)-, sulfate (2:1), Cyclopropylamine, 2-phenyl-, sulfate (2:1), trans-(+/-)- (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m00./s1 |
| SMILES | N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2.N[C@@H]3C[C@H]3c4ccccc4.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | (1R,2S)-2-fenilciclopropan-1-amina; ácido sulfúrico |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?