Learn More
Sulfato de tranilcipromina, LoGiCal
Código de producto. 30458347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458347 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458347 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1687.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tranylcypromine Sulfate
CAS 13492-01-8
Nombres de analitos o componentes Tranylcypromine Sulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C9 H11 N . H2 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cyclopropanamine, 2-phenyl-, (1R,2S)-rel-, sulfate (2:1), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, trans-, sulfate (2:1), Parnate, Parnetil, Tranylcypromine sulfate, Tylciprine, dl-Tranylcypromine sulfate, trans-2-Phenylcyclopropanamine sulfate (2:1), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, trans-(+/-)-, sulfate (2:1), Cyclopropylamine, 2-phenyl-, sulfate (2:1), trans-(+/-)- (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/2C9H11N.H2O4S/c2*10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;1-5(2,3)4/h2*1-5,8-9H,6,10H2;(H2,1,2,3,4)/t2*8-,9+;/m00./s1
Tipo de solución Neat
SMILES N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2.N[C@@H]3C[C@H]3c4ccccc4.OS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC (1R,2S)-2-fenilciclopropan-1-amina; ácido sulfúrico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 364.46
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1457 g/mol