Learn More
Cloruro de tranilcipromina, TRC
Código de producto. 30136998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136998 25 mg 25 miligramos
30008594 5 mg 5 miligramos
30005957 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT71500025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4548-34-9
Fórmula molecular C9 H12 Cl N
Peso molecular (g/mol) 169.65
Sinónimo Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride (1:1), (1S,2R)- (ACI), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride, (1S,2R)- (9CI), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride, (1S-trans)- (ZCI), Cyclopropylamine, 2-phenyl-, hydrochloride, trans-(+)- (8CI), (1S,2R)-2-Phenylcyclopropanamine hydrochloride, 1-(S)-Amino-2-(R)-phenylcyclopropane hydrochloride, d-Tranylcypromine hydrochloride, Tranylcypromine hydrochloride, (+)-Tranylcypromine hydrochloride, (1S,2R)-Tranylcypromine hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-fenilciclopropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.N[C@H]1C[C@@H]1c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tranylcypromine Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0658