Descripción
- Para usar con contenedores apilables y de almacenamiento.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Carrito de transporte |
| Color | Red |
| Descripción | Equipos para almacenamiento y apilamiento de contenedores |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores de 600 x 400 mm |
| Longitud (imperial) | 23.62 in. |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Anchura (imperial) | 15.75 in. |
| Anchura (métrico) | 400 mm |