Learn More
Berthold Technologies Estuche de transporte para LB 9509
Código de producto. 31908720 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31908720 Azul cada uno
1 options
Código de producto. 31908720 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 32700
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Una funda metálica de transporte que proporcione espacio para el Junior y accesorios es una solución ideal para uso exterior.
  • Carcasa resistente y resistente a impactos para máxima protección durante el transporte
  • Interior de espuma absorbente para mantener los instrumentos bien colocados
  • Rincones y bordes reforzados para mayor durabilidad
  • Sistema de cierre de doble pestillo seguro para evitar la apertura accidental
  • Construcción ligera sin comprometer la estabilidad
Especificaciones
Tipo Maletín de transporte
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Luminómetro portátil Junior LB 9509
Altura (métrico) 230 mm
Anchura (métrico) 290 mm
Peso (métrico) 3.5 kg