Learn More
Fisherbrand™ Caja de transporte XL
Código de producto. 17946260 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Claro, azul
Transparente, amarillo
Transparente, rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17946260 Transparente, amarillo cada uno
17906260 Claro, azul cada uno
17936260 Transparente, rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17946260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00€
    199.92€ / paquete de 1
    Ahorro 26.08€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Fisherbrand Transport Box XL para muestras de laboratorio, instrumentos y productos valiosos.
  • Su solución fiable para el transporte seguro y cómodo de muestras de laboratorio, instrumentos y artículos de valor.
  • Diseñado para cumplir con las estrictas demandas de los laboratorios clínicos y de investigación, este contenedor de transporte de gran tamaño garantiza la protección y conservación de su carga.
  • Construido para durar y diseñado pensando en el usuario
  • Robusto y espacioso, ideal para transportar un gran volumen de muestras
  • La tapa transparente permite identificar el contenido sin esfuerzo, lo que reduce el riesgo de contaminación.
  • Equipado con mangos articulados con empuñaduras de silicona para un manejo cómodo y seguro
  • El diseño transparente ayuda a cumplir con las normas OSHA 29 CFR 1910.1030 sin tener que volver a etiquetar los contenedores y permite al usuario verificar visiblemente la integridad de la muestra y cumple con los requisitos de transporte de embalaje secundario UN3373.
  • Un sello de silicona garantiza un recinto hermético, protegiendo las muestras de la mayoría de los elementos ambientales
  • Los pestillos dobles con función de etiqueta de seguridad garantizan un cierre seguro, lo que proporciona evidencia de manipulación y garantiza la integridad y autenticidad de sus muestras
  • Versatilidad excepcional
  • Incluye un inserto de gradilla multitubo para acomodar varios tamaños de tubos. Además, hay disponibles por separado otras dos opciones de inserción para tubos de sangre de hasta 10 ml y tubos de investigación general de hasta 15 ml.
  • El compartimento inferior tiene un tamaño amplio, lo que permite transportar la mayoría de las gradillas para tubos, instrumentos o suministros de acuerdo con sus requisitos específicos
Especificaciones
Tipo de producto Maletín de transporte
Color Transparente, amarillo
Material Polipropileno
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16 x 16,3 x 7 in