Learn More
Bochem™ Cestillo de transporte
Descripción
- Dimensiones de malla: 10 x 10 x 3 mm
- Acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EURO-STANDARD |
| Descripción | Apilable |
| Material | E-Poli 18/10 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 300 x 400 x 150 mm |