Learn More
Transplatino, TRC
Código de producto. 30456418
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456418 100 mg -
30452605 10 mg -
30449367 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456418 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT714800100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14913-33-8
Fórmula molecular Cl2 H6 N2 Pt
Peso molecular (g/mol) 300.04
Sinónimo Transplatin, (SP-4-1)-Diamminedichloro-platinum, trans-Diamminedichloro-platinum, NSC 131558, trans-DDP, trans-Diaminedichloroplatinum, trans-Diamminedichloroplatinum, trans-Diamminedichloroplatinum(II), trans-Dichlorodiamineplatinum(II), trans-Dichlorodiammine platinum, trans-Dichlorodiammineplatinum(II), trans-Platinum(II) ammonium chloride, trans-Platinumdiammine dichloride
SMILES [Cl-][Pt+2]([Cl-])([NH3])[NH3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Transplatin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.9556