Learn More
Masterflex™ Tubos de vinilo transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Compatible con GMP |
| Diámetro interior (métrico) | 3,2 mm |
| Material | Vinilo |
| Diámetro exterior (imperial) | 6,4 mm |
| Longitud global (métrico) | 15,24 m |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso de laboratorio general |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -43 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |