Description
- Temperatura de trabajo de 5 °C a 150 °C, recipiente de acero inoxidable con aislamiento térmico, para 4 posiciones de medición
- Adecuado para medición manual o soportes de medición AVS™/S
- Calentador con control Pt 100-
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 28 L |
| Intervalo de temperatura | De 30 °C a 150 °C |
| Incluye | Dos portaobjetos de calibre manual |
| Material | Acero inoxidable |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,02 °C |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 25 x 60,5 x 53,5 cm |
| Peso (métrico) | 23 kg |
| Tensión | 230 V |