Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de silicona
Código de producto. 10196210
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
1,5 mm
2 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
1,8 mm
2,3 mm
6 mm
16 mm
16 mm
17 mm
Tamaño de la unidad:
1 M
1 metro
25 M
25 metros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
10196210 1,5 mm 2,3 mm 25 metros
10048380 1 mm 1,8 mm 25 metros
10528121 2 mm 6 mm 25 M
16336908 10 mm 16 mm 25 metros
10480621 8 mm 16 mm 1 M
10519232 7 mm 17 mm 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10196210 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3101523
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Ideales para su uso con bombas peristálticas. Los tubos de silicona Deutsch Neumann™ son transparentes, cuentan con certificación de grado alimentario y son adecuados para el uso general de laboratorio.
  • Escala de temperatura de - 60 °C a + 200 °C (durante periodos cortos hasta + 260 °C)
  • Cumple las normas siguientes: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP: Farmacopea europea
  • Prueba de biocompatibilidad según ISO 10993-1
  • Durómetro 60 Shore A
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. Prueba de farmacopea, ISO 10993-1
Diámetro interior (métrico) 1,5 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 2,3 mm
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (métrico) 0,4 mm
Color Transparente