Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de silicona
Código de producto. 10048380
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1 mm
1,5 mm
2 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diámetro exterior (imperial):
1,8 mm
2,3 mm
6 mm
16 mm
16 mm
17 mm
Tamaño de la unidad:
1 M
1 metro
25 M
25 metros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10048380 1 mm 1,8 mm 25 metros
10528121 2 mm 6 mm 25 M
16336908 10 mm 16 mm 25 metros
10480621 8 mm 16 mm 1 M
10196210 1,5 mm 2,3 mm 25 metros
10519232 7 mm 17 mm 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10048380 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3100118
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para su uso con bombas peristálticas. Los tubos de silicona Deutsch Neumann™ son transparentes, cuentan con certificación de grado alimentario y son adecuados para el uso general de laboratorio.
  • Escala de temperatura de - 60 °C a + 200 °C (durante periodos cortos hasta + 260 °C)
  • Cumple las normas siguientes: BFR XV, FDA CFR § 177.2600, EP: Farmacopea europea
  • Prueba de biocompatibilidad según ISO 10993-1
  • Durómetro 60 Shore A
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Farmacopea farmacopea europea, ISO 10993-1
Diámetro interior (métrico) 1 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 1,8 mm
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (métrico) 0,4 mm
Color Transparente