Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de policloruro de vinilo (PVC) transparente
Descripción
- Transparente
- Resistente al calor hasta 60 °C
- Gran flexibilidad y resistencia química
- Excelente resistencia a la abrasión, liso por dentro y por fuera
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008 |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Material | PVC |
| Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
| Longitud global (métrico) | 100 m |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Cantidad de embalaje | 100/Paq. |
| Color | Transparente |