Learn More
Deutsch Neumann™ Tubos de policloruro de vinilo (PVC) transparente
Código de producto. 10071544
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
19 mm
Diámetro exterior (imperial):
5 mm
6 mm
8 mm
9mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Longitud global (métrico):
50 m
50 m
100 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
100 metros
50 metros
paquete de 100
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) Tamaño de la unidad
10071544 3 mm 5 mm 100 m 100 metros
10360333 6 mm 8 mm 100 m 100 metros
10566784 6 mm 9mm 100 m paquete de 100
10086301 6 mm 10 mm 50 m 1 metro
10654903 18 mm 22 mm 50 m 50 metros
10340631 13 mm 20 mm 50 m 1 metro
12325303 16 mm 24 mm 50 m 50 metros
15942921 19 mm 27 mm 50 m 50 metros
10248690 19 mm 27 mm 50 m 1 metro
10219182 8 mm 11 mm 50 m 50 metros
10084013 12 mm 16 mm 50 m 50 metros
10256944 4 mm 6 mm 100 m paquete de 100
10184994 5 mm 8 mm 100 m 100 metros
10623015 7 mm 10 mm 50 m 50 metros
10366702 7 mm 11 mm 50 m 50 metros
17851530 7 mm 10 mm 100 m 100 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 10071544 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 3500305
Productos para la preparación y el almacenamiento de muestras
Usar código promocional 27996
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente opción para visualizar el flujo de líquidos. Los tubos de PVC transparentes Deutsch Neumann™ son sólidos pero ligeros y aptos para uso general en el laboratorio.
  • Transparente
  • Resistente al calor hasta 60 °C
  • Gran flexibilidad y resistencia química
  • Excelente resistencia a la abrasión, liso por dentro y por fuera
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 5 mm
Longitud global (métrico) 100 m
Grosor (métrico) 1 mm
Cantidad de embalaje 1 Unidad
Color Transparente