Learn More
VITLAB™ Vidrios de reloj de PTFE transparentes
Código de producto. 10294501
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
75 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10294501 75 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10294501 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 113297
Solo quedan null
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Redondo
Tipo Vidrios de observación
Para utilizar con (aplicación) Se utilizan como tapas para vasos de precipitado
Diámetro (métrico) 75 mm
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.