Learn More
VITLAB™ Vidrios de reloj de PTFE transparentes
Código de producto. 10366091
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10366091 125 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10366091 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 113497
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.80€
    40.79€ / paquete de 1
    Ahorro 6.01€
    12% Descuento
En stock
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Forma Redondo
Tipo Vidrios de observación
Para utilizar con (aplicación) Se utilizan como tapas para vasos de precipitado
Diámetro (métrico) 125 mm