Learn More
VITLAB™ Frascos de lavado de polipropileno transparente
Código de producto. 15752026
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de rosca (métrico) Tamaño de la unidad
15752026 1000 ml GL 32 paquete de 12
15712026 250 ml GL 45 paquete de 12
15742026 250 ml GL 25 paquete de 12
15722026 500 ml GL 45 paquete de 12
10746073 500 ml GL 25 paquete de 12
15732026 1000 ml GL 63 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15752026 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 95193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    113.64€ / paquete de 12
    Ahorro 1.36€
    1% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Lave equipo y materiales con un chorro de pulverización preciso y una recirculación optimizada. Los frascos de lavado de polipropileno transparente VITLAB™ incluyen un tapón de rosca con un tubo de pulverización incorporado en un frasco de boca estrecha o ancha. Los frascos pulverizadores se han envuelto individualmente y son esterilizables en autoclave y reciclables.
Los frascos de lavado son adecuados para la limpieza, el recubrimiento y la dosificación en cualquier entorno de laboratorio. Los frascos de polipropileno son ideales para una gran variedad de aplicaciones, incluido el uso con una gama de productos químicos, disolventes y temperaturas. Los frascos de pulverización se han envasado individualmente en bolsas de polietileno claramente etiquetadas.
  • Diseñados para lograr un control preciso de la pulverización
    • La punta finamente dibujada crea un chorro de aerosol preciso para un control afinado
    • Flujo de retorno del medio optimizado a través del tubo de pulverización continuo
  • Elección de frascos de boca estrecha o ancha
    • Frascos cónicos de boca estrecha para facilitar el manejo
    • Frascos de boca ancha con reborde cuadrado para un llenado fácil y seguro
    • Todos los frascos tienen tapas con tapón enroscado con roscas GL para una sujeción fuerte y segura
  • Fabricado con polipropileno duradero esterilizable en autoclave
    • Resistente a productos químicos para uso con reactivos líquidos o en polvo
    • Resistencia térmica y esterilizables en autoclave
    • Material transparente para una fácil identificación y monitorización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Transparente
Material Polipropileno
Cantidad Paquete de 12
Tamaño de rosca (métrico) GL 32
Boca Estrecha
Altura (métrico) 215 mm
Diámetro (métrico) 92 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Frasco lavador