Learn More
VITLAB™ Frascos de lavado de polipropileno transparente
Descripción
Los frascos de lavado son adecuados para la limpieza, el revestimiento y la limpieza en cualquier entorno de laboratorio. Los frascos de LDPE son ideales para una gran variedad de aplicaciones, incluido el uso con una amplia gama de productos químicos, disolventes y temperaturas. Los frascos de aerosol se empaquetan individualmente en bolsas de polietileno claramente etiquetadas.
- Diseñado para lograr un control preciso de la temperatura
- La punta finamente dibujada crea un chorro de aerosol preciso para la multa control
- Flujo de retorno medio optimizado a través del tubo de pulverización continuo
- Elección de frascos de boca estrecha o ancha
- Frascos cónicos de boca estrecha para facilitar el manejo
- Frascos de boca ancha con reborde cuadrado para un llenado fácil y seguro
- Todos los frascos tienen tapas de tapón de rosca con roscas GL para una sujeción fuerte y segura
- Fabricado con polipropileno duradero esterilizable en autoclave
- Resistente a productos químicos para su uso con reactivos líquidos o en polvo
- Resistencia química y esterilizables en autoclave
- Material transparente para una fácil identificación y monitorización
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | Paquete de 12 |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 146 mm |
| Tipo de producto | Frasco lavador |
| Diámetro (métrico) | 58 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |